Orders LinkContactUsLinkComponent
Pepstatin A
Pepstatin A
Certificaten
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specificaties
Specificaties
  • Catalog No:
  • BMOL17640-1
  • BMOL17640-2
  • Protein/peptide name:
  • Pepstatin A
  • Pepstatin A
  • CAS No.:
  • 26305-03-3
  • 26305-03-3
  • MDL No.:
  • MFCD00060740
  • MFCD00060740
  • Molecular formula:
  • C₃₄H₆₃N₅O₉
  • C₃₄H₆₃N₅O₉
  • Opslag condities:
  • Refrigerator
  • Refrigerator
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BMOL17640-1
    Protein/peptide name
    Pepstatin A
    CAS No.
    26305-03-3
    MDL No.
    MFCD00060740
    Molecular formula
    C₃₄H₆₃N₅O₉
    Opslag condities
    Refrigerator
  • Glass bottle for solids
    100 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BMOL17640-2
    Protein/peptide name
    Pepstatin A
    CAS No.
    26305-03-3
    MDL No.
    MFCD00060740
    Molecular formula
    C₃₄H₆₃N₅O₉
    Opslag condities
    Refrigerator