Adenosine
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # SERA10770.02
Marketsource
Leverancier: Serva
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
- CAS-nummer:58-61-7
- Formule:C₁₀H₁₃N₅O₄
- MDL-nummer:MFCD00005752
- Molecular Weight:267.24 g/mol
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:200-389-9
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:25 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.