Orders LinkContactUsLinkComponent
2-(4-Morpholinyl)phenol
Marketsource
Leverancier:   Thermo Scientific
2-(4-Morpholinyl)phenol
Leverancier:  Thermo Scientific
Marketsource
Certificaten
2-(4-Morpholinyl)phenol
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  2-Morpholinophenol
  • CAS-nummer:41536-44-1
  • Formule:C₁₀H₁₃NO₂
  • MDL-nummer:MFCD00051674
  • Molecular Weight:179.215 g/mol
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 g
    1 * 10 g
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource