TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Catalogus # 786-030
Leverancier: G-Biosciences
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:1 g
- Seq:3047
Specificaties
Over dit artikel
:
:286.65 g/mol
Temperatuur bij opslag:Koelkast
UN:3261
ADR:8,II
:GHS05
CAS-nummer:51805-45-9
Formule:C₉H₁₆ClO₆P
MDL-nummer:MFCD00145469