Cresol red
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # MOLEM79737710
Marketsource
Leverancier: Molekula
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS-nummer:1733-12-6
- Formule:C₂₁H₁₈O₅S
- MDL-nummer:MFCD00005878
- Molecular Weight:382.43 g/mol
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:217-064-2
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:25 g