Cresol red
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Over dit artikel
CAS No.: 1733-12-6 Molecular Formula: C21H18O5S Formula Weight: 382.44 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 343399 Merck Reference: 14,2578 MDL No.: MFCD00005878
Synoniemen: o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS-nummer:1733-12-6
- Formule:C₂₁H₁₈O₅S
- MDL-nummer:MFCD00005878
- Molecular Weight:382.43 g/mol
- Merck index:14,2578
- Smelten Pt:>300 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:217-064-2
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
CAS No.: 1733-12-6 Molecular Formula: C21H18O5S Formula Weight: 382.44 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 343399 Merck Reference: 14,2578 MDL No.: MFCD00005878
Synoniemen: o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS-nummer:1733-12-6
- Formule:C₂₁H₁₈O₅S
- MDL-nummer:MFCD00005878
- Molecular Weight:382.43 g/mol
- Merck index:14,2578
- Smelten Pt:>300 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:217-064-2
Documents
Product Family Options
Productinformatie
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.