Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammoniak-oplossing 28%
Ammoniak-oplossing 28%
Glass bottle, 500 mL
Catalogus # WAKO016-03146
Corrosief
Irriterend
Milieu
Marketsource
Leverancier:   Wako
Ammoniak-oplossing 28%
Catalogus # WAKO016-03146
Leverancier:  Wako
Marketsource
CAS-nummer:  1336-21-6
Ammoniak-oplossing 28%
Glass bottle, 500 mL
CAS-nummer:  1336-21-6
Price
9,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
  • CAS-nummer:1336-21-6
  • Formule:NH₃
  • MDL-nummer:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • Kokend Pt:32…37,7 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–60…–57,5 °C
  • Dichtheid:0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-647-6
  • UN:2672
  • ADR:8,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    500 mL