Temperature compensator (ATC)
Temperatuurcompensator, PT1000, Pt1000, −30...+130 °C, ATC met kabel van 1 m en 2 banaanstekkers, Roestvrij staal, PTFE bekleding, 4×110 mm
Catalogus # CONSST10N
Leverancier: CONSORT
Ga naar:
Product Details & Documents
General purpose temperatur sensor for field use.
- Stainless steel body, PTFE coated
- Not suitable for very aggressive fluids
Specificaties
- Meetbereik:−30...+130 °C
- Omschrijving:Temperatuurcompensator, PT1000
- Materiaal:Roestvrij staal, PTFE bekleding
- Aansluiting:ATC met kabel van 1 m en 2 banaanstekkers
- Type:Pt1000
- Ø×l:4×110 mm