Conductivity electrodes, industrial
Geleidbaarheidselektrode, industrieel, dubbele grafietplaten, met S8-plugkop, SK10Y, 1 cm⁻¹, 0... 80 °C, Epoxy, 12×110 mm, S8 plug head, Algemeen gebruik
CONSSK10Y
: CONSORT
General purpose conductivity electrode for measuring low and medium coductivities.
- Aansluiting:S8 plug head
- Ø×L:12×110 mm
- Voor:Algemeen gebruik
- Type:SK10Y
- Omschrijving:Geleidbaarheidselektrode, industrieel, dubbele grafietplaten, met S8-plugkop
- Materiaal:Epoxy
- Temperatuur:0... 80 °C
- Celconstante:1 cm⁻¹