Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters, extension
Adapters, extension
Leverancier:   COWIE
Adapters, extension
Leverancier:  COWIE
Certificaten
Adapters, extension
Adapters, extension
7 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
NPT extension adapters are manufactured in glass filled PTFE for improved mechanical strength.
  • Chemically inert
  • Reduce contamination and simplify cleaning
  • Non-scratch
Male/female NPT extension adapters optimise the use of NPT entry ports by the provision of additional port sizes and raising the height of the entry port from the lid. This gives even more flexibility of assembly and enables a greater range of fittings to be used - this is especially the case for 60mm lids with multiple ports where the use of an extension adapter allows the use of a central stirrer guide.
Product Family Options
Productinformatie
  • Beschikbaarheid
    Price
  • COWIPC713.050050GF
    ¹/₂" NPT Male / ¹/₂" NPT Female, for shafts max. 14 mm Ø
    ¹/₂" NPT Male / ¹/₂" NPT Female, for shafts max. 14 mm Ø
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 24,30 €
    24,30 €
    1 * 1 ST
       24,30 €
  • COWIPC713.050075GF
    ¹/₂" NPT Male / ³/₄" NPT Female, for shafts max. 14 mm Ø
    ¹/₂" NPT Male / ³/₄" NPT Female, for shafts max. 14 mm Ø
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 37,10 €
    37,10 €
    1 * 1 ST
       37,10 €
  • COWIPC713.025050GF
    ¹/₄" NPT mannelijk / ¹/₂" NPT vrouwelijk
    ¹/₄" NPT mannelijk / ¹/₂" NPT vrouwelijk
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 24,30 €
    24,30 €
    1 * 1 ST
       24,30 €
  • COWIPC713.075075GF
    3/4" NPT Male / 3/4" NPT Female, for shafts max.18 mm Ø
    3/4" NPT Male / 3/4" NPT Female, for shafts max.18 mm Ø
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 43,70 €
    43,70 €
    1 * 1 ST
       43,70 €
  • COWIPC713.075100GF
    3/4" NPT Male / 1" NPT Female, for shafts max. 18 mm Ø
    3/4" NPT Male / 1" NPT Female, for shafts max. 18 mm Ø
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 43,70 €
    43,70 €
    1 * 1 ST
       43,70 €
  • COWIPC713.100100GF
    1" NPT Male / 1" NPT Female, for shafts 24 mm Ø
    1" NPT Male / 1" NPT Female, for shafts 24 mm Ø
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 45,80 €
    45,80 €
    1 * 1 ST
       45,80 €
  • COWIPC713.100150GF
    1" NPT Male / 1½" NPT Female, for shafts max. 24 mm Ø
    1" NPT Male / 1½" NPT Female, for shafts max. 24 mm Ø
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 73,40 €
    73,40 €
    1 * 1 ST
       73,40 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.