Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Eppendorf BioSpectrometer® Reference filter kit, for checking photometric accuracy and wavelength systematic error (according to NIST®).
Catalogus # 634-0796
Leverancier:   EPPENDORF
Toebehoren
Catalogus # 634-0796
Leverancier:  EPPENDORF
Toebehoren
Toebehoren
Eppendorf BioSpectrometer® Reference filter kit, for checking photometric accuracy and wavelength systematic error (according to NIST®).
Price
1 963,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Eppendorf BioSpectrometer® Reference filter kit, for checking photometric accuracy and wavelength systematic error (according to NIST®).
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.