Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters, PTFE, socket on cone
Leverancier:   COWIE
Adapters, PTFE, socket on cone
Leverancier:  COWIE
Certificaten
Adapters, PTFE, socket on cone
Adapters, PTFE, socket on cone
12 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Made of pure PTFE, white.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Fully adjustable with replacement Viton® seal
  • Contact materials are glass and PTFE only
This holder enables standard probes and thermometers to be assembled in standard taper laboratory glassware.
Product Family Options
Full length A type
Productinformatie
  • Type
    Afmetingen kern
    Huls
    Schroefdraad
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • volledige lengte, A
    14/35 NS
    10/30 NS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 12,80 €
    12,80 €
    1 * 1 ST
       12,80 €
  • volledige lengte, A
    19/38 NS
    10/30 NS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 14,20 €
    14,20 €
    1 * 1 ST
       14,20 €
  • volledige lengte, A
    19/38 NS
    14/35 NS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 16,60 €
    16,60 €
    1 * 1 ST
       16,60 €
  • volledige lengte, A
    24/40 NS
    14/35 NS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 20,60 €
    20,60 €
    1 * 1 ST
       20,60 €
  • volledige lengte, A
    24/40 NS
    19/38 NS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 20,60 €
    20,60 €
    1 * 1 ST
       20,60 €
  • volledige lengte, A
    29/42 NS
    19/38 NS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 24,60 €
    24,60 €
    1 * 1 ST
       24,60 €
  • volledige lengte, A
    34/45 NS
    19/38 NS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 31,80 €
    31,80 €
    1 * 1 ST
       31,80 €
  • volledige lengte, A
    29/42 NS
    24/40 NS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 28,90 €
    28,90 €
    1 * 1 ST
       28,90 €
  • volledige lengte, A
    34/45 NS
    24/40 NS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 31,80 €
    31,80 €
    1 * 1 ST
       31,80 €
  • volledige lengte, A
    34/45 NS
    29/42 NS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 31,80 €
    31,80 €
    1 * 1 ST
       31,80 €
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Medium length B type
Productinformatie
  • Type
    Afmetingen kern
    Huls
    Schroefdraad
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • middellange lengte, B
    45/40 NS
    24/29 NS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 31,40 €
    31,40 €
    1 * 1 ST
       31,40 €
  • middellange lengte, B
    45/40 NS
    29/32 NS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 30,00 €
    30,00 €
    1 * 1 ST
       30,00 €