Dispensertips, Combitips advanced®
Product Details & Documents
De Combitips advanced® werken volgens het positive-displacement principe, ze doseren dus altijd het correcte volume, onafhankelijk van de dichtheid van de vloeistof en de doorstromingseigenschappen (bv. verhoogde dampdruk of verhoogde viscositeit). Ze zijn ideaal voor gebruik met alle Eppendorf Multipettes.
- Ergonomisch ontwerp met unieke trechtervorm voorkomt beschadiging van handschoenen en garandeert comfortabel gebruik
- Individuele kleurcodering voor snelle identificatie
- Verlengde tips (voor 2,5; 5 en 10 ml) voor volledige lediging van alle gebruikelijke buisjes voorkomt monsterverlies
- 9 volumes (0,1 ml - 50 ml) bieden een maximaal bereik aan doseervolumes in stappen van minimaal 100 nanoliter afhankelijk van de gebruikte Combitip
- Combitips advanced worden aangeboden in verschillende zuiverheidsgraden voor gebruik met diverse toepassingen
Zuiverheidsgraden:
Eppendorf Quality™: basis zuiverheidsgraad
PCR Clean: vrij van DNase, RNase, menselijk DNA en PCR-inhibitoren; getest en gecertificeerd door een extern geaccrediteerd laboratorium.
Eppendorf Biopur®: steriel; vrij van ATP, pyrogenen, DNase, RNase, menselijk en bacterieel (E. coli) DNA en PCR-inhibitoren; getest en gecertificeerd door een extern geaccrediteerd laboratorium.
Forensic DNA Grade: vrij van DNase, RNase, menselijk DNA en PCR-inhibitoren; in overeenstemming met ISO 18385.
Eppendorf ViscoTip®: This tip is specifically designed and optimised for handling highly viscous liquids up to 14000 MPa.s. For use with the electronic Multipette E3(x) system.
Exemplary liquids: Glycerol 99,5%, Tween® 20, Triton® X-100, collagen, engine oil SAE 90, liquid detergent, paints, liquid honey, mustard, tomato sauce, nail polish, ointments, shampoo and Molasses 83°BX.
Verpakking: Combitips advanced® Eppendorf Quality™ and Combitips advanced® PCR Clean are supplied in a dispenser box (100 Combitips® in 4 bags, PCR Clean with zip-lock bag); 25/50 ml Combitips® come in 25 pcs. per box (each containing an adapter).
Combitips advanced® Biopur® and Forensic DNA Grade are individually blister-wrapped.
Specificaties
- Kleurcode:2 × oranje
- Verpakt:4 bags, 25 each
- Steriel:-
- Volume:10 ml
- Seq:35
- Cat. No.:EPPE0030089.502
- Milieu certificering:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Adapter van 50 ml voor Combitips® advanced Biopur®Adapter van 50 ml voor Combitips® advanced Biopur®613-2088Log in voor beschikbaarheid1 * 7 ST - 89,80 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Adapter van 25 ml voor Combitips® advanced Biopur®Adapter van 25 ml voor Combitips® advanced Biopur®613-2087Log in voor beschikbaarheid1 * 7 ST - 89,80 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Adapter van 25 ml voor Combitips® advanced
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Adapter van 50 ml voor Combitips® advanced
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.