Orders LinkContactUsLinkComponent
Uridine
Uridine
Marketsource
Leverancier:   Serva
Uridine
Leverancier:  Serva
Marketsource
Certificaten
Uridine
1 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
  • CAS-nummer:58-96-8
  • Formule:C₉H₁₂N₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00006526
  • Molecular Weight:244.20 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-407-5
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • 5 g
    Discontinued
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource