Orders LinkContactUsLinkComponent
Uridine
Uridine
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # MOLE26362922-100G
Marketsource
Leverancier:   Molekula
Uridine
Catalogus # MOLE26362922-100G
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  58-96-8
Uridine
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  58-96-8
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
  • CAS-nummer:58-96-8
  • Formule:C₉H₁₂N₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00006526
  • Molecular Weight:244.20 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-407-5
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.