Orders LinkContactUsLinkComponent
Compacte broedstoven, B28
Compacte broedstoven, B28
B 28, zonder temperatuurregelaar TC-klasse 1
Catalogus # 390-6032
Leverancier:   Binder
Compacte broedstoven, B28
Catalogus # 390-6032
Leverancier:  Binder
Compacte broedstoven, B28
Compacte broedstoven, B28
B 28, zonder temperatuurregelaar TC-klasse 1
Price
1 360,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Een compact apparaat met hydraulisch-mechanische bediening voor nauwkeurige, betrouwbare incubatiecondities. Optimaal temperatuurbereik bij 37 °C. De eenheid heeft een behuizing van gegalvaniseerd plaatstaal, en totale poedercoating voor maximale bescherming tegen corrosie, hydraulisch-mechanische thermostaat met analoge klokthermometer.
  • Verkrijgbaar met of zonder onafhankelijke temperatuurveiligheidsregelaar TC-klasse 1- mochten alle andere regelaars niet goed functioneren, mechanische temperatuurbegrenzer klasse 1 stopt de verwarming bij ~10 °C boven de maximale temperatuur van de incubator, beschermt de incubator tegen oververhitting
  • Robuust en ruimtebesparend
  • Glazen binnendeur
Levering: Geleverd met twee verchroomde legplaten.
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Type:
    B 28, zonder temperatuurregelaar TC-klasse 1
  • Uitwendige b×d×h:
    580×425×405 mm
  • Cat. No.:
    390-6032
  • Geleverde legplaten (max.):
    2 (4)
  • Temp.schommeling (tijd):
    ±1 @ 37 °C
  • Temperatuurbereik:
    Omgevingstemperatuur +5...70 °C
  • Convectie type:
    Natuurlijke convectie
  • Inwendige b×d×h:
    400×250×280 mm
  • Stroomverbruik:
    253 W
  • Inhoud:
    28 L
  • Max. draagvermogen per legplaat:
    10 kg
  • Gewicht:
    23 kg
Services
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Beschikbaarheid
    Price
  • 900-0006
    Installatie van niet-gekoelde incubator op klantlocatie. Het instrument moet op de plaats van gebruik zijn. Functionaliteitstest en korte introductie van gebruikersfuncties. Inclusief reiskosten .
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Un. - 556,00 €
  • SERW1610.1101.01
    Preventief onderhoud, operationele tests en kalibratie van niet-gekoelde incubator bij de klant. 1 temperatuurpunt kalibratie. Kalibratiecertificaat inbegrepen. Onderdelen en reiskosten niet inbegrepen.
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Un. - 395,00 €
  • 900-0008
    Installatiekwalificatie en gebruikskwalificatie van niet-gekoelde incubator bij de klant. De kwalificatieprotocollen zijn niet inbegrepen. Serviceprijs is inclusief reiskosten .
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Un. - 1 250,00 €
  • 900-0007
    Preventief onderhoud en operationele tests van de niet-gekoelde incubator bij de klant. Reserveonderdelen en reiskosten niet inbegrepen
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Un. - 261,00 €
  • SERW1610.7100.01
    Installatiekwalificatie en gebruikskwalificatie van niet-gekoelde incubator bij de klant volgens Avantor SOP. Kwalificatieprotocollen van Avantor Services inbegrepen. Serviceprijs is inclusief reiskosten .
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Un. - 1 740,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.