Probes for 650
Oppervlaktesonde, met thermokoppelstrip, type K, −200...+300 °C, Klasse 2 (EN 60751)
Catalogus # 620-0745
Leverancier: TESTO
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Meetbereik:−200...+300 °C
- Omschrijving:Oppervlaktesonde, met thermokoppelstrip, type K
- Seq:03
- Juistheid:Klasse 2 (EN 60751)
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Glass pipe for immersion/penetration probe to protect from corrosive agents, for TEST0628.0015Glass pipe for immersion/penetration probe to protect from corrosive agents, for TEST0628.0015620-0717Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 41,46 €