Precision digital thermometer, testo 112
Thermometer testo 112, for food inspection, NTC: −50…+120; PT100: −50…+300 °C, NTC: ±0,2 °C (−25...40 °C); ±0,3 °C (40,1...80 °C); ±0,5 °C (resterend bereik)
PT100: ±0,2 °C (−50...200 °C); ±0,3 °C (resterend bereik), 0,1 °C, NTC/PT100-sonde, 182×64×40 mm, 171 g
PT100: ±0,2 °C (−50...200 °C); ±0,3 °C (resterend bereik), 0,1 °C, NTC/PT100-sonde, 182×64×40 mm, 171 g
Catalogus # 620-3315
Leverancier: TESTO
Ga naar:
Product Details & Documents
The highly accurate temperature measuring instrument is ideal for official food inspections.
- Audible alarm with adjustable limits
- Large illuminated display
- Display and storage of minimun and maximum values
Storage temperature: −30 to +70 °C
Delivery information: Supplied with calibration protocol and batteries but without probes.
Services: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Documents
HACCP Certificate Equipment Temperature Monitoring
Additional Product Details
Specificaties
- Meetbereik:NTC: −50…+120; PT100: −50…+300 °C
- Resolutie:0,1 °C
- Gewicht:171 g
- Omschrijving:Thermometer testo 112, for food inspection
- b×d×h:182×64×40 mm
- Juistheid:NTC: ±0,2 °C (−25...40 °C); ±0,3 °C (40,1...80 °C); ±0,5 °C (resterend bereik)
PT100: ±0,2 °C (−50...200 °C); ±0,3 °C (resterend bereik) - Voeler:NTC/PT100-sonde
- Cat. No.:620-3315
- Type accu's:9 V block battery, 6F22
- Bedrijfstemperatuur:−20...+50 °C
- Gebruiksduur accu's:100 h
- Beschermingsklasse:TopSafe; IP 65
- Behuizing:ABS
- Aantal kanalen:1
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- TopSafe-beschermingstas tegen schokken en vuilTopSafe-beschermingstas tegen schokken en vuil620-2356Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 36,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Soft carrying case for measuring instruments and probesSoft carrying case for measuring instruments and probes620-2367Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 36,00 €