Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital mini surface thermometer
Digital mini surface thermometer
Mini-thermometer voor oppervlaktemetingen, −50…+300 °C, ±1 °C (−30...250 °C)
±2 °C (resterend bereik), 0,1 (−19,9…+199,9);
1,0 °C, 120 mm
Catalogus # TEST0560.1109
Leverancier:   TESTO
Digital mini surface thermometer
Catalogus # TEST0560.1109
Leverancier:  TESTO
Digital mini surface thermometer
Digital mini surface thermometer
Mini-thermometer voor oppervlaktemetingen, −50…+300 °C, ±1 °C (−30...250 °C)
±2 °C (resterend bereik), 0,1 (−19,9…+199,9);
1,0 °C, 120 mm
Price
37,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The mini surface thermometer is used for the most varied methods of surface temperature measurements (for temperature checks in heating engineering, the sanitation sector, or air conditioning/refrigeration and ventilation technology).
  • Universally applicable for surface measurement
  • Large, easy-to-read display
  • Battery status display and easy battery replacement
  • Stainless steel surface temperature probe
  • Auto power-off (1 hour) with low battery display
  • Selectable °C/°F display
Silicon thermal paste can be used for fast measurement results which provides optimal thermal transference between the measuring tip and object being measured.
 : Supplied with batteries.
Specificaties
  • Meetbereik:
    −50…+300 °C
  • Resolutie:
    0,1 (−19,9…+199,9);
    1,0 °C
  • Omschrijving:
    Mini-thermometer voor oppervlaktemetingen
  • Juistheid:
    ±1 °C (−30...250 °C)
    ±2 °C (resterend bereik)
  • Voeler:
    120 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.