Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0, Glass bottle, 1 L
Catalogus # MOLEM40814247
Marketsource
Leverancier:   Molekula
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
Catalogus # MOLEM40814247
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0, Glass bottle, 1 L
CAS-nummer:  
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 L
  • Omschrijving:
    TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0