Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,5
TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,5, Glass bottle, 1 L
Catalogus # MOLE55376245-1L
Marketsource
Leverancier:   Molekula
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,5
Catalogus # MOLE55376245-1L
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,5
TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,5, Glass bottle, 1 L
CAS-nummer:  
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 L
  • Omschrijving:
    TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,5