Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,4
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,4
TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,4, Glass bottle, 500 mL
Catalogus # 733-1651
Leverancier:   LONZA
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,4
Catalogus # 733-1651
Leverancier:  LONZA
CAS-nummer:  
Buffer, TE solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,4
TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,4, Glass bottle, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
94,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    500 mL
  • Omschrijving:
    TE buffer solution (TRIS-EDTA buffer) pH 7,4
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.