Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
TE buffer solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0, Glass bottle, 1 L
Catalogus # MOLE11225962-1L
Marketsource
Leverancier: Molekula
Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
Catalogus # MOLE11225962-1L
Leverancier: Molekula
Marketsource
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 L
- Omschrijving:TE buffer solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.