Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Buffers
Kloonbuffers
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Catalog # APPCA3145.1000
Supplier:
PanReac AppliChem
CAS Number:
Expand image
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Catalog # APPCA3145.1000
Supplier:
PanReac AppliChem
CAS Number:
Specifications
Verpakking:
Glass bottle
VPE:
1 L
Omschrijving:
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Specifications
About this item
Product Details
Product Details