Hygromycin B
Glass bottle for solids, 100 mg
Catalogus # A5347.0100
Leverancier: PanReac AppliChem
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
- CAS-nummer:31282-04-9
- Formule:C₂₀H₃₇N₃O₁₃
- MDL-nummer:MFCD06795479
- Molecular Weight:527.5 g/mol
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:250-545-5
- UN:3462
- ADR:6.1,I
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:100 mg