Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydroxyectoine
Hydroxyectoine
Certificaten
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:165542-15-4
  • Formule:C₆H₁₀N₂O₃
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 g
    1 * 10 g
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g