Orders LinkContactUsLinkComponent
γ-Cyclodextrine
γ-Cyclodextrine
γ-Cyclodextrine
Leverancier:  MP Biomedicals
Certificaten
γ-Cyclodextrine
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
  • CAS-nummer:17465-86-0
  • Formule:C₄₈H₈₀O₄₀
  • MDL-nummer:MFCD00009595
  • Molecular Weight:1297.1248 g/mol
  • EINECS:241-482-4
Documents
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    500 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 135,00 €
    135,00 €
    1 * 500 mg
       135,00 €
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 271,00 €
    271,00 €
    1 * 1 g
       271,00 €
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 620,00 €
    620,00 €
    1 * 5 g
       620,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.