Orders LinkContactUsLinkComponent
γ-Cyclodextrine
γ-Cyclodextrine
Glass bottle, 5 mL
Catalogus # BECL713350
Marketsource
Leverancier:   Beckman Coulter
γ-Cyclodextrine
Catalogus # BECL713350
Leverancier:  Beckman Coulter
Marketsource
CAS-nummer:  17465-86-0
γ-Cyclodextrine
Glass bottle, 5 mL
CAS-nummer:  17465-86-0
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
  • CAS-nummer:17465-86-0
  • Formule:C₄₈H₈₀O₄₀
  • MDL-nummer:MFCD00009595
  • Molecular Weight:1297.1248 g/mol
  • EINECS:241-482-4
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    5 mL