Orders LinkContactUsLinkComponent
β-Cyclodextrine
β-Cyclodextrine
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # A2147.0100
Leverancier:   PanReac AppliChem
β-Cyclodextrine
Catalogus # A2147.0100
Leverancier:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  7585-39-9
β-Cyclodextrine
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  7585-39-9
Price
212,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
  • CAS-nummer:7585-39-9
  • Formule:C₄₂H₇₀O₃₅
  • MDL-nummer:MFCD00078139
  • Molecular Weight:1134.98 g/mol
  • EINECS:231-493-2
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.