Orders LinkContactUsLinkComponent
α-Cyclodextrin
α-Cyclodextrin
Glass bottle, 5 mL
Catalogus # BECL713348
Marketsource
Leverancier:   Beckman Coulter
α-Cyclodextrin
Catalogus # BECL713348
Leverancier:  Beckman Coulter
Marketsource
CAS-nummer:  10016-20-3
α-Cyclodextrin
Glass bottle, 5 mL
CAS-nummer:  10016-20-3
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 mL
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:10016-20-3
  • Formule:C₃₆H₆₀O₃₀
  • MDL-nummer:MFCD00078207
  • Molecular Weight:972.84 g/mol
  • EINECS:233-007-4
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    5 mL