3,4',5-Trimethoxybenzophenone
Leverancier: Cayman Chemical
Ga naar:
Over dit artikel
- CAS-nummer:94709-12-3
- Formule:C₁₆H₁₆O₄
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
- CAS-nummer:94709-12-3
- Formule:C₁₆H₁₆O₄
Product Family Options
Productinformatie
- VerpakkingVPEBeschikbaarheidPrice