Orders LinkContactUsLinkComponent
Sulphacetamide
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # MOLE34100925-100G
Marketsource
Leverancier:   Molekula
Sulphacetamide
Catalogus # MOLE34100925-100G
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  144-80-9
Sulphacetamide
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  144-80-9
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  N-((4-Aminophenyl)sulphonyl)acetamide
  • CAS-nummer:144-80-9
  • Formule:C₈H₁₀N₂O₃S
  • MDL-nummer:MFCD00066501
  • Molecular Weight:214.24 g/mol
  • EINECS:205-640-6
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g
Specificaties