Pesticide referentiestandaard, Amitraz 10 µg/ml in cyclohexane
Catalog # EHERL10230000CY
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:10 mL
- CAS No.:33089-61-1
- Omschrijving:Amitraz 10 µg/ml in cyclohexane
- Formule:C₁₉H₂₃N₃
- Omschrijving:Amitra