Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitrofen ≥98%
Nitrofen ≥98%
Gezondheid
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Nitrofen ≥98%
Certificaten
Nitrofen ≥98%
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 1836-75-5 Molecular Formula: C12H7Cl2NO3 Formula Weight: 284.10 Melting Point: 68-71° Beilstein Reference: 1887356 Merck Reference: 14,6598 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00128026
Synoniemen:  2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
  • CAS-nummer:1836-75-5
  • Formule:C₁₂H₇Cl₂NO₃
  • MDL-nummer:MFCD00128026
  • Molecular Weight:284.1 g/mol
  • Merck index:14,6598
  • Smelten Pt:68…71 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:217-406-0
  • ADR:9,III
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 63,10 €
    63,10 €
    1 * 5 g
       63,10 €
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 239,00 €
    239,00 €
    1 * 25 g
       239,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.