Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoscopes, CryoStar
Cryoscopes, CryoStar
CryoStar I, single sample device with measuring head 240 mm
Catalogus # 614-2060
Leverancier:   GERBER FUNKE
Cryoscopes, CryoStar
Catalogus # 614-2060
Leverancier:  GERBER FUNKE
Cryoscopes, CryoStar
Cryoscopes, CryoStar
CryoStar I, single sample device with measuring head 240 mm
Price
4 080,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Quick and reliable measurement of the freezing point of milk. The cooling system provides quick operational readiness even at high ambient temperatures (up to 32 °C).
  • Easy to use, uncomplicated operation
  • Multi-language menu
  • Automatic calibration and settings history saved to non volatile memory
  • Software included for mapping the freezing curve on a PC
Certifications: Reference measurement in accordance with DIN/ISO/IDF5764
Specificaties
  • Omschrijving:
    CryoStar I, single sample device with measuring head 240 mm
  • Cat. No.:
    614-2060
  • Afkoeltijd:
    15 min
  • Monstercapaciteit:
    Up to 40 samples/h, typically 30/h
  • Eenheden:
    °C, % infitration water, date, time
  • Monstervolume:
    2,0 - 2,5 ml
  • b×d×h:
    290×380×190 mm
  • Resolutie:
    0,0001 °C
  • Bereik:
    −1,5000...0,0000 °C
  • Aflezing:
    Graphic colour display
  • Gewicht:
    12 kg
  • Reproduceerbaarheid:
    ±0,002 °C
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Temperatuur
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Calibration standard 'A', 250 ml
    Calibration standard 'A', 250 ml
    GERB7165
    0,000 °C
    1
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 16,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Temperatuur
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Calibration standard 'B', 250 ml
    Calibration standard 'B', 250 ml
    GERB7166
    0,557 °C
    1
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 16,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Temperatuur
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Calibration standard C
    Calibration standard C
    GERB7188
    0,512 °C
    250 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL - 16,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Temperatuur
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Calibration standard B
    Calibration standard B
    GERB7187
    0,600 °C
    250 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL - 16,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Temperatuur
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Calibration standard A
    Calibration standard A
    GERB7186
    0,408 °C
    250 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL - 16,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Replacement thermistor in accordance with ISO/DIN 5764
    Replacement thermistor in accordance with ISO/DIN 5764
    709-0115
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 163,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Rack for 27 CryoStar sample tubes
    Rack for 27 CryoStar sample tubes
    709-0113
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 35,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Cooling bath liquid 500 mll in PE bottle
    Cooling bath liquid 500 mll in PE bottle
    709-0138
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 20,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Thermal paper for printer
    Thermal paper for printer
    614-2054
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU - 5,10 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.