Dissection set
Ontledingskit met negen onderdelen in houten behuizing
Catalogus # HERE1110401
Leverancier: HERENZ HEINZ
Ga naar:
Product Details & Documents
This dissection set includes nine instruments in a strong wooden case.
Content:
1 scalpel handle No. 4 with two blades
1 scalpel
1 scalpel handle No. 3 with two blades
1 forceps
1 scissors (pointed)
2 dissection needles (1 pointed, 1 with blade)
Specificaties
- Omschrijving:Ontledingskit met negen onderdelen in houten behuizing
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.