Homogenisator, POLYTRON®, PT 6100 D
Supplier: KINEMATICA
Certificates
About this item
Model met statief, volumebereik 0,1 ml tot 30 liter. De krachtige PT 6100D is ontworpen voor levering van exact reproduceerbare homogeniseeromstandigheden voor volumes tot 30 liter met de optie om snelheid en tijd van bediening te selecteren en variëren, terwijl de temperatuur wordt bewaakt. De unit kan worden bediend via het membraantoetsenbord of vanaf een PC met behulp van KIN-software, via een RS232-interface.
- Meer dan 30 dispergeerstaven/-aggregaten met verschillende geometrieën, ontwerpen, formaten en materialen zijn beschikbaar voor selectie
- Hoge tipsnelheid, tot 32 m/s, voor efficiënte reductie van deeltjesgrootte
- Veilig snelkoppelingsmechanisme voor snel verwisselen van eenvoudig te reinigen dispergeeraggregaten
- Intelligente regeling voor een constant toerental ongeacht wisselende belasting
- Soft-start, overbelastingsbeveiliging en toerentalstabilisatie
- Werkt in drie modi: standaard-, timer- en automodus
- LCD en toetsenbord voor verbeterde digitale gebruikersinterface om een breed scala aan procesparameters te bekijken en in te stellen
Certifications: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 20. Veiligheid conform IEC/EN 61010-2-51
Ordering information: Aandrijfeenheid geleverd met PC-software en verbindingskabel voor de PC. Dispergeerstaven/-aggregaten en statieven moeten afzonderlijk worden besteld.
Specifications
- Catalog No:
- 431-0194
- Model:
- PT 6100 D
- Volume H₂O:
- 0,1 - 30000 ml
- Toerentalbereik:
- Max. 26500 min⁻¹
- Toerentalinstelling:
- Integrated digital speed controller
- Toerentalweergave:
- User interface with LCD and keypad
- Motorvermogen opname/afgifte:
- 1700/1200 W
- Aflezing:
- LCD, backlit
- b×d×h:
- 360×164×313 mm
- Gewicht:
- 7,4 kg
- Geluidsniveau:
- 82 @ 26500 min-1
Specifications
Frequently Bought Together