Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Lampen
UV-lichtkasten
Viewing cabinets, Chromato-Vue®, C-71
Viewing cabinets, Chromato-Vue®, C-71
Viewing cabinets, Chromato-Vue®, C-71
Catalogus # UVPA95-0022-02
Leverancier:
UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Afbeelding vergroten
Viewing cabinets, Chromato-Vue®, C-71
Catalogus # UVPA95-0022-02
Leverancier:
UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Specificaties
Golflengte:
365 nm
Omschrijving:
Chromato-Vue® C-71
Vermogen:
4×15 W
VPE:
1
Specificaties
Over dit artikel
Productdetails
Productdetails