Digital refractometer, Palette
Digitale refractometer, 1,3306 − 1,4636 nD
Catalogus # 635-0625
Leverancier: Atago
Ga naar:
Product Details & Documents
Digital refractometer for refractive index concentration measurement in pharmaceutical and chemical products.
- Calibration with water
- Simple two-button operation
- External light interference (ELI): Accurate measurements in daylight or near a window
Levering: Supplied with a 006p nine volt dry battery.
Specificaties
- Meetbereik:1,3306 − 1,4636 nD
- Omschrijving:Digitale refractometer
- Cat. No.:635-0625
- Nauwkeurigheid:±0,0002 nD
- Bedrijfstemperatuur:5...45 °C
- b×d×h:170×90×40 mm
- Reactietijd:3 seconden
- Resolutie:0,0001 nD
- Gewicht:300 g
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.