Bellows samplers, SP Bel-Art
Balgmonsternemer, met PE-monsterbuisje, 50 ml, 500 mm
Catalogus # BELAH378230050
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Ga naar:
Product Details & Documents
These bellows samplers made of PE provide quick and easy liquid sampling with one hand operation.
- FDA grade polyethylene sampler tube
- Long tapered tip with a 4 mm opening
- Easy one-hand operation
Verpakking: Five per bag
Specificaties
- Capaciteit:50 ml
- Omschrijving:Balgmonsternemer, met PE-monsterbuisje
- Lengte:500 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.