Orders LinkContactUsLinkComponent
Tempering beakers
Tempering beakers
Leverancier:   KGW
Tempering beakers
Leverancier:  KGW
Certificaten
Tempering beakers
Tempering beakers
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Coolant ram pressure max. 0,5 bar
  • High thermal resistance
  • Very good chemical resistance
For tempering of liquids. The tempering medium is pumped round the double walled casing with the aid of a thermostat.
Product Family Options
Productinformatie
  • Capaciteit
    Hoogte
    Ø uitw.
    Beschikbaarheid
    Price
  • 250 ml
    120 mm
    70 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 129,00 €
    129,00 €
    1 * 1 ST
       129,00 €
  • 600 ml
    150 mm
    95 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 167,00 €
    167,00 €
    1 * 1 ST
       167,00 €
  • 2000 ml
    210 mm
    135 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 347,00 €
    347,00 €
    1 * 1 ST
       347,00 €
  • 600 ml
    150 mm
    95 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 184,00 €
    184,00 €
    1 * 1 ST
       184,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.