Orders LinkContactUsLinkComponent
Gel documentation systems, ChromaDoc-It™
ChromaDoc-It™, with UV transilluminator (15 W), 254/365 nm on both sides, DigiCam 130, emission filters, Chromato-Vue™ cabinet with camera mount and capture software
Catalogus # UVPA97-0109-02
Gel documentation systems, ChromaDoc-It™
Catalogus # UVPA97-0109-02
Gel documentation systems, ChromaDoc-It™
Gel documentation systems, ChromaDoc-It™
ChromaDoc-It™, with UV transilluminator (15 W), 254/365 nm on both sides, DigiCam 130, emission filters, Chromato-Vue™ cabinet with camera mount and capture software
Price
8 430,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The ChromaDoc-It™ system connects to a computer for acquisition and documentation of thin layer chromatography (TLC) images. The high resolution Digi camera is controlled by UVP's exclusive capture software.
  • DigiCam 130 digital colour camera with 17,9 megapixel resolution
  • Low profile Chromato-Vue UV viewing cabinet (15 W) includes overhead UV (254/365 nm)
  • Capture software controls camera functions, image capture and image enhancement; allows live preview of images
Application: Thin Layer Chromatography (TLC) gel imaging with overhead UV lamps.
 : UVP software requires Microsoft Windows 8, Windows 7 or Vista (32-bit or 64-bit).
Specificaties
  • Omschrijving:
    ChromaDoc-It™, with UV transilluminator (15 W), 254/365 nm on both sides, DigiCam 130, emission filters, Chromato-Vue™ cabinet with camera mount and capture software
  • Cat. No.:
    UVPA97-0109-02
  • Filters:
    EtBr Red 570 - 640nm
  • b×d×h:
    502×419×391 mm
  • Camera:
    DigiCam 130, 17,9 MP
  • Aflezing:
    Digital color imaging
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Startermontage voor lampen van 4 en 6 W
    Startermontage voor lampen van 4 en 6 W
    UVPA77-0013-01
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 14,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Vervangende langegolf-UV-buis (365 nm), 15 W
    Vervangende langegolf-UV-buis (365 nm), 15 W
    UVPA34-0009-02
    C-serie kasten en UV-tafellamp XX-15L
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 25,30 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Vervangende kortegolf-UV-buis (254 nm), 15 W
    Vervangende kortegolf-UV-buis (254 nm), 15 W
    UVPA34-0008-01
    C-serie kasten en UV-tafellamp XX-15S
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 53,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Vervangende UV-buis, 4 W, wit
    Vervangende UV-buis, 4 W, wit
    UVPA34-0066-01
    Lampen EL-serie
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 20,50 €