Core thermometer, TDC 150
Thermometer TDC 150, incl. naaldbescherming, −50…+150 °C, ±1 (−30...150) °C, 0,1 (–20…+150) °C, NTC roestvrij staal, gepunt (Lר: 125 × 3,5 mm), 24×26×85 mm, 36 g
Catalogus # 620-1568
Leverancier: EBRO
Ga naar:
Product Details & Documents
Core thermometer works with fast response time.
- Fixed probe, pointed
- Robust and impact-resistant
- Replaceable battery
- Switchable between °C/°F
Specificaties
- Meetbereik:−50…+150 °C
- Resolutie:0,1 (–20…+150) °C
- Gewicht:36 g
- Omschrijving:Thermometer TDC 150, incl. naaldbescherming
- b×d×h:24×26×85 mm
- Juistheid:±1 (−30...150) °C
- Voeler:NTC roestvrij staal, gepunt (Lר: 125 × 3,5 mm)
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Perforatiepin, AG 190 voor diepgevroren voedingsmiddelenPerforatiepin, AG 190 voor diepgevroren voedingsmiddelenEBRO1341-3834Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 18,60 €