Orders LinkContactUsLinkComponent
Opslaglade
Opslaglade
Durable waterproof drawer for long term storage, 405 × 230 × 51 mm
Catalog # 720-0283
Supplier:   Simport Scientific
Opslaglade
Catalog # 720-0283
Supplier:  Simport Scientific
Opslaglade
Opslaglade
Durable waterproof drawer for long term storage, 405 × 230 × 51 mm
Price
199,00 €
Log in for availability
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Duurzaam, waterbestendig, robuust karton.
  • Minimaal ruimte nodig
  • Elke doos heeft een label voor registratie van het monsternummer, de datum en het type monsters
  • Elke doos kan maximaal 165 inbed-ringen of 250 cassettes opslaan
Specifications
  • Omschrijving:
    Durable waterproof drawer for long term storage, 405 × 230 × 51 mm