VWR® Traceable®, Micro-infraroodthermometer
Catalog # 620-2102
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Meetbereik:−22…+110 °C
- Resolutie:0,1 °C
- Gewicht:28,3 g
- Seq:01
- b×d×h:63,5×38×13 mm
- Juistheid:±1,0 (15…40); ±1,5 °C
- VPE:1
Specifications
About this item
Deze thermometer registreert temperatuurmetingen van alle vloeibare, vaste en halfvaste oppervlakken in minder dan een seconde. Deze niet-invasieve, 'no touch' temperatuurmetingen zijn geschikt voor voedselbereiding, life sciences, cleanrooms en andere snelle inspecties.
- 'HOLD'-functie
- Emissiviteit van 0,95
- Gezichtsveld van 1:1
- Alleen maximale/alleen minimale metingen
- 'Continu aan'-modus en waarschuwing voor lage batterijspanning
Delivery: Geleverd met Traceable®-kalibratiecertificaat, drukgevoelige toetsen, inklapbare staander, ketting en batterij (lithium-knoopbatterij CR2032: 139-2267) voor een gebruik van 40 uur.