Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtering tiles, BOLA
Filtering tiles, BOLA
Leverancier:   Bohlender
Filtering tiles, BOLA
Leverancier:  Bohlender
Certificaten
Filtering tiles, BOLA
Filtering tiles, BOLA
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
These filtering tiles are made of microporous PTFE.
  • Suitable for cutting or stamping
  • Resistant to chemicals
  • Temperature resistance from –200 to +250 °C
Product Family Options
Productinformatie
  • Materiaal
    Afmetingen
    Poriëngrootte
    Dikte
    Beschikbaarheid
    Price
  • PTFE
    320×320 mm
    5 μm
    1 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 753,00 €
    753,00 €
    1 * 1 ST
       753,00 €
  • PTFE
    320×320 mm
    10 μm
    1 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 753,00 €
    753,00 €
    1 * 1 ST
       753,00 €
  • PTFE
    320×320 mm
    10 μm
    2 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 010,00 €
    1 010,00 €
    1 * 1 ST
       1 010,00 €
  • PTFE
    320×320 mm
    10 μm
    3 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 270,00 €
    2 270,00 €
    1 * 1 ST
       2 270,00 €