Orders LinkContactUsLinkComponent
Rods, filtering, BOLA
Rods, filtering, BOLA
Leverancier:   Bohlender
Rods, filtering, BOLA
Leverancier:  Bohlender
Certificaten
Rods, filtering, BOLA
Rods, filtering, BOLA
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
These filtering rods are made of microporous PTFE.
  • Resistant to chemicals
  • Temperature resistance from –200 to +250 °C
Diameter and length are nominal dimensions and can contain a machining tolerance.
Product Family Options
Productinformatie
  • Ø×h
    Poriëngrootte
    Beschikbaarheid
    Price
  • 28×100 mm
    5 μm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 112,00 €
    112,00 €
    1 * 1 ST
       112,00 €
  • 32×120 mm
    5 μm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 145,00 €
    145,00 €
    1 * 1 ST
       145,00 €
  • 28×100 mm
    10 μm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 140,00 €
    140,00 €
    1 * 1 ST
       140,00 €
  • 28×100 mm
    50 μm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 111,00 €
    111,00 €
    1 * 1 ST
       111,00 €