Wegwerpoordopjes, uvex x-fit
Catalog # 111-2345
Supplier: UVEX
Specifications
- Kleur:felgroen
- Omschrijving:Oordoppen, zonder koord, verpakt per paar
- Seq:01
- VPE:200 PAIR
Specifications
About this item
De ergonomisch gevormde x-fit oordop voor eenmalig gebruik wordt gekenmerkt door zeer hoge absorptieniveaus waardoor hij heel geschikt is voor zeer luide omgevingen. De x-fit schuim oordop heeft een afgedicht oppervlak waardoor vreemd materiaal uit de oordop blijft.
- Het zachte schuim biedt echt comfort, zelfs bij langdurig dragen
- De ergonomische vorm past zich aan de natuurlijk vorm van het oorkanaal aan
- Door de 'x' op het uiteinde van de dop kan hij eenvoudig worden verwijderd en de druk op de buitenwand van het oorkanaal wordt tegelijkertijd verlicht
- Eenvoudig in te brengen en te verwijderen
- Voor middelgrote tot grote oorkanalen
- Zeer zichtbare kleur voor eenvoudige herkenning
SNR: 37 dB
Certifications: EN 352-2:2002