Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Stoppen
Rubberen stoppen
Sleeve stoppers, rubber
Sleeve stoppers, rubber
Sleeve stoppers, rubber
Catalog # DENE2100814
Supplier:
DEUTSCH NEUMANN
Expand image
Sleeve stoppers, rubber
Catalog # DENE2100814
Supplier:
DEUTSCH NEUMANN
Specifications
Ø onder:
14,0 mm
Ø boven:
20,0 mm
Boring Ø:
8,0 mm
Hoogte:
32,0 mm
VPE:
100
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
Durometer 40 shore A
Product Details
Documentation