Orders LinkContactUsLinkComponent
dNTP mix
dNTP mix, 20 mM, 1 mL
Catalogus # 733-0548
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
dNTP mix
Catalogus # 733-0548
CAS-nummer:  
dNTP mix
dNTP mix
dNTP mix, 20 mM, 1 mL
CAS-nummer:  
Price
83,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Een combinatie van dATP, dCTP, dGTP en dTTP, bevat 5 mM van alle dNTP-soorten. Toepassingen zijn onder meer PCR, RT-PCR, DNA-labeling en gerichte mutagenese.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1 mL
  • Omschrijving:
    dNTP mix, 20 mM